Learn More
Bochem™ Entonnoir en acier inoxydable
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100 mm
150mm
150 mm
200 mm
250 mm
Hauteur (métrique):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poignée
- Avec canal d’air
- Tube de forme conique
- Acier inox 18/10
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 150 mm |
| Matériau | Acier inox |
| Hauteur (métrique) | 190 mm |