Learn More
Tenak™ Stainless Steel Freezer Rack, with Spring-Lock, 130 mm Box Height
Stainless Steel Freezer Rack is designed for use with freezers, and includes a spring-lock spring.
88.15€ - 113.00€
Spécification
Comprend | Ressort de blocage |
---|---|
Capacité | Boîtes (5) |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs |
Hauteur (métrique) | 130 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12415950
|
Tenak™
TE25126 |
Boîtes (5) |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12485940
|
Tenak™
TE25120 |
Boîtes (2) |
88.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12495940
|
Tenak™
TE25122 |
Boîtes (3) |
96.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For use with freezers
- Includes spring-lock
- Constructed of stainless steel
Spécification
Ressort de blocage | |
Acier inoxydable | |
130 mm |
Boîtes (5) | |
Congélateurs |