Learn More
S Murray™ Pinces en acier inoxydable
Utilisez ces forceps pour une large gamme d’applications de dissection. Les forceps en acier inox S Murray™ sont fabriqués en acier inox de haute qualité uniquement, conformément aux spécifications de la norme ISO 7153-1.
15.27€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de pointe | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de pointe | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12342158
|
S Murray™
L325/01 |
110 mm | Extrémités spatulées | Pour la manipulation des lames et des lamelles. |
15.27€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Stainless Steel forceps
Spécification
Acier inoxydable | |
1 par unité |