Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
115 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Conception:
Courbe
Structuré
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Conception | Courbe |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Dimensions (L x l) | 105 L mm |
| Type | Forceps |