Learn More
Agencinox™ Tabouret en acier inoxydable
Utilisez ce marchepied pour récupérer en toute sécurité les éléments placés en hauteur. Les marchepieds en acier inoxydable Agencinox™ sont dotés de patins antidérapants et sont conçus pour être utilisés dans les laboratoires et les environnements médicaux.
347.00€ - 797.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type de produit | Escabeau |
Quantité | 1/boîte |
Largeur (métrique) | 340 mm |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11709885
|
Agencinox™
759 |
210 mm |
347.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744926
|
Agencinox™
779 |
180 mm |
797.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Patins anti-glissement
- Acier inox 18/10
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Acier inoxydable | |
Escabeau | |
1/boîte | |
340 mm |