Learn More
Aalborg™ Kit débitmètre en acrylique avec raccord en acier inox
Débitmètre polyvalent avec six échelles interchangeables de mesure directe en unités impériales et métriques. Le kit débitmètre en acrylique avec raccord en acier inox Aalborg™ se démonte facilement pour le nettoyage.
Marque: Aalborg™ ACRZ-010113
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Échelles impériales ou métriques faciles à lire.
- Échelles interchangeables, pour les gaz courants.
- Panneau aménageable par le client en configurations partiellement ou complètement montées en ligne.
- Montage sur panneau à l’aide d’écrous hexagonaux.
- Démontage et montage faciles pour le nettoyage.
- Flotteur stable et facile à lire.
Spécification
Kit de débitmètre | |
1/8 po NPT (F) | |
Acier inoxydable | |
± 5 % | |
65°C | |
20°ml/min. |
1 LPM | |
108 mm | |
25 mm | |
Pleine échelle | |
Acier inoxydable |