Learn More
Grant Instruments™ Pince à flacon en acier inoxydable
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 100 ml
Flacon de 1 000 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 25 ml
Flacon de 500 ml
Flacon de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La pince à ressort assure la sécurité tout en facilitant l’insertion / le retrait des flacons
- Pour une utilisation avec les bains-marie à agitation OLS et LSB modèle Aqua Pro
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 1 000 ml |
| Type | Pince à flacons |
| Matériau | Acier inoxydable |