Learn More
BD Aiguilles en acier inox Microlance™
Code produit. 10204444
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
16 G
18 G
19 G
Calibre 19
20 g
21 G
22 g
23 G
25 g
26 G
Calibre 26
27 G
30 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
0,375 po
0,5 in
0,625 in
1,0 in
1,25 in
1,5 in
2,0 in
Diamètre (métrique) externe:
0.29 mm
0,4 mm
0,45 mm
0.45 mm
0,5 mm
0.6 mm
0,7 mm
0.8 mm
0,9 mm
0.9 mm
1,1 mm
1,25 mm
1.25 mm
1.6 mm
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Förpackningsstorlek
100 pièces
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10204444
missing translation for 'mfr': BD 300635
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Code couleur permettant une reconnaissance facile du calibre de l’aiguille. Les aiguilles en acier inox BD™ Microlance™ sont dotées de parois fines pour un flux optimal et sont compatibles avec les seringues Luer-Slip. Ces aiguilles stériles emballées individuellement assurent une insertion plus confortable et un risque de perforation moindre.
L’angle de glissement et la méthode de polissage uniques réduisent l’inconfort du patient au site d’injection et le risque de perforation.
  • Aiguilles hypodermiques avec parois fines pour un débit optimal
  • Conviennent aux seringues reliées à un adaptateur Luer ou un raccord Luer-Lock
  • Code couleur permettant une reconnaissance rapide du calibre et une sélection facile du débit approprié
  • Stériles et conditionnées individuellement pour une application hygiénique à usage unique
  • Aiguilles en acier inox avec adhésifs en résine époxy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Matériau Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Couleur Gris
Description 5 000 aiguilles emballées individuellement, canule à paroi normale
Calibre d’aiguille 27 G
Diamètre (métrique) externe 0,4 mm
À utiliser avec (application) Exclusivement destinés à un usage unique
Sans latex Oui
Longueur (impériale) de l’aiguille 0,5 in
Type de produit Aiguille
Type de pointe d’aiguille Biseau
À utiliser avec (équipement) SZR-150, relié à un adaptateur Luer ou un raccord Luer Lock
Stérilité Stérile
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.