Learn More
BD Aiguilles en acier inox Microlance™
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
16 G
18 G
19 G
Calibre 19
20 g
21 G
22 g
23 G
25 g
26 G
Calibre 26
27 G
30 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
0,375 po
0,5 in
0,625 in
1,0 in
1,25 in
1,5 in
2,0 in
Diamètre (métrique) externe:
0.29 mm
0,4 mm
0,45 mm
0.45 mm
0,5 mm
0.6 mm
0,7 mm
0.8 mm
0,9 mm
0.9 mm
1,1 mm
1,25 mm
1.25 mm
1.6 mm
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Conditionnement:
100 pièces
Description
L’angle de glissement et la méthode de polissage uniques réduisent l’inconfort du patient au site d’injection et le risque de perforation.
- Aiguilles hypodermiques avec parois fines pour un débit optimal
- Conviennent aux seringues reliées à un adaptateur Luer ou un raccord Luer-Lock
- Code couleur permettant une reconnaissance rapide du calibre et une sélection facile du débit approprié
- Stériles et conditionnées individuellement pour une application hygiénique à usage unique
- Aiguilles en acier inox avec adhésifs en résine époxy
Spécification
Spécification
| Matériau | Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives |
| Couleur | Jaune |
| Description | 5 000 aiguilles emballées individuellement, canule à paroi fine |
| Calibre d’aiguille | 20 g |
| Diamètre (métrique) externe | 0,9 mm |
| À utiliser avec (application) | Exclusivement destinés à un usage unique |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,0 in |
| Type de produit | Aiguille |
| Type de pointe d’aiguille | Biseau |
| Afficher plus |