Learn More
Scotsman™ Machine à glace en paillettes en acier inoxydable EF103
Marque:  Scotsman™ EF103
4808.81 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12883216
  • 5867.10€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les paillettes de glace sont extraites à une température juste en dessous de zéro et possèdent une teneur en eau résiduelle de 20 %. Les paillettes de glace sont stockées dans un bac de stockage à paroi en plastique isolé, avec une ouverture frontale pour faciliter l’accès. Alimentation électrique 230 V / 50 Hz.
  • Produit jusqu’à 108 kg (238 lb) de paillettes de glace par jour
  • Bac de stockage de la glace intégré pouvant contenir jusqu’à 30 kg (66 lb)
  • Fonctionnement à commande électronique, avec fonctions de diagnostic automatique et voyants d’alarme externes fournissant des informations opérationnelles pour une alerte précoce et un diagnostic rapide en cas de problèmes d’exploitation
  • Composants externes en acier inox résistant à la corrosion, conçus pour offrir une grande qualité esthétique grâce à une finition et un ajustement parfaits
  • Porte du bac de stockage ergonomique, oblique et escamotable
  • Accès frontal pour faciliter l’entretien
  • Orifice d’entrée et de sortie d’air à l’avant permettant des installations intégrées
  • Réfrigérant R-404A sans CFC
  • Pieds de 120 mm (4 po 12/16) inclus, extensions disponibles en option
  • Garantie fabricant de 2 ans
  • Le système PWD (rejet des déchets pompés) intégré pour un drainage à distance de l’eau (via une installation easy-fit) pour le rejet de déchets jusqu’à 1,5 m au-dessus de la base ou jusqu’à 20 m de l’unité de glace en paillettes Scotsman est idéal pour une variété d’applications dans les environnements de laboratoire et industriels.
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    13
    Heures
    23
    Minutes
    40
    Secondes
    24
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Scotsman™ Machine à glace en paillettes en acier inoxydable EF103 > Capacité : 30kg