Learn More
Bochem™ Ciseaux de pansement en acier inoxydable Thermo Scientific™
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
140 mm
155 mm
Type de pointe:
Rond/rond
Tranchant / rond
Tranchant / tranchant
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Trois modèles : rond-rond, rond-pointu et pointu-pointu
- Acier inox
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ciseaux pour pansement |
| Longueur (métrique) | 140 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de pointe | Rond/rond |