Learn More
Bochem™ Ciseaux de pansement en acier inoxydable Thermo Scientific™
Code produit. 10231961
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
140 mm
155 mm
Type de pointe:
Rond/rond
Tranchant / rond
Tranchant / tranchant
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10231961
Marque: Bochem™ 4108
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en acier inox
  • Trois modèles : rond-rond, rond-pointu et pointu-pointu
  • Acier inox
Spécification
Type de produit Ciseaux pour pansement
Longueur (métrique) 155 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de pointe Rond/rond