Learn More
Tenak™ Racks à plateau double en acier inox pour congélateurs verticaux, largeur de 278 mm
Conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes. Les racks à plateau double Tenak™ pour congélateurs verticaux peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
Marque:  Tenak™ TE29404
Code produit. 12487010
  • 242.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Se compose d’un rack avec deux tiroirs, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
  • Disponible en deux largeurs différentes
  • En acier inox
Spécification
Spécification
Couvercle
Oui
Échantillons de tailles différentes
1/boîte
420 x 278 x 225mm
225 mm
Rack à plateau double
Acier inoxydable
Congélateur vertical
1/boîte
278 mm
420 mm