Learn More
Tenak™ Racks à plateau double en acier inox pour congélateurs verticaux, largeur de 139 mm
Conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes. Les racks à plateau double Tenak™ pour congélateurs verticaux peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
Marque:  Tenak™ TE29350
Code produit. 12437010
  • 184.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Se compose d’un rack avec deux tiroirs, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
  • Disponible en deux largeurs différentes
  • En acier inox
Spécification
Spécification
Couvercle
Oui
Échantillons de tailles différentes
1/boîte
680 x 139 x 170mm
170 mm
Rack à plateau double
Acier inoxydable
Congélateur vertical
1/boîte
139 mm
680 mm