Learn More
Bochem™ Aiguille de dissection en acier inoxydable
Avec poignée en plastique. L’aiguille de dissection en acier inoxydable Bochem™ est équipée d’une aiguille en acier inoxydable.
5.90€ - 23.70€
Spécification
Type de produit | Aiguille de dissection |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Longueur (métrique) | 140 mm |
Code produit | Marque | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10779621
|
Bochem™
12010 |
Droit |
5.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11845091
|
Bochem™
12010 |
Droit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11855091
|
Bochem™
12011 |
Pliée |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Avec poignée en plastique
- Aiguille en acier inox
Spécification
Aiguille de dissection | |
Acier inoxydable | |
140 mm |