Learn More
asecos™ Bidon de dosage acier inoxydable
Distribution et dosage sûrs de liquides inflammables
Marque:  asecos™ 14757
Code produit. 17866386
  • 368.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • avec robinet de dosage fin en acier inoxydable, y compris ventilation, joint PTFE, pare-flamme intégré (amovible) et anneau de protection en plastique
Spécification
Spécification
1.3 gal.
Gray
9.21 in.
4.96 in.
5.73 lb.
5 L
Acier inoxydable
234.00 mm
126.00 mm
2.6 kg