Learn More
Corning™ Élément chauffant pour bains à sec numériques en acier inox
Code produit. 11912021 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Ampérage:
1 A
Modèle:
Double bloc
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11912021
Marque: Corning™ 6786DB
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Remarque : Les blocs sont vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Microprocesseur
Matériau Acier inoxydable
Plage de températures (métrique) 5°C à 150°C
Affichage LED
Modèle Double bloc
Nbre de blocs 2
Précision de la température ±0,3°C
Stabilité de la température 0,1°C
Uniformité de la température ±0,2°C
Dimensions (L x l x H) 20 x 26,5 x 8,3 cm
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (métrique) 26,5 cm
Hauteur (métrique) 8,3 cm
Poids (métrique) 2,2 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz