Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox
Marque: KGW Isotherm™ 2302
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
190mm | |
Stainless Steel | |
3 L | |
200 mm |