Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
3 l
6L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Dewar acier inox à col large
- Convient pour gaz liquéfié ou liquide chaud
- Intérieur et extérieur en acier inox 304
- Couvercle en polyuréthane recouvert d'acier inox en option
- Anse de transport ou anse et poignée sauf modèle 0,5L
- Dewar petit volume 0,5L sans anse
- Dewar à anse et poignée
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 312mm |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Diamètre (métrique) externe | 122mm |
| Matériau | Acier inoxydable |