Learn More
Fisherbrand™ Pelles cylindriques en acier inoxydable
Obtenez des résultats optimaux en pesant et manipulant des échantillons et d’autres équipements de laboratoire avec des pelles cylindriques. Parfaites pour peser n’importe quel type de matériau, de liquides aux gemmes et autres matériaux, les pelles cylindriques sans soudure en acier inoxydable Fisherbrand™ sont particulièrement adaptées aux applications pharmaceutiques.
Marque: Fisherbrand™ 9015
Description
- Pelles cylindriques sans soudure en acier inoxydable
- Particulièrement adapté aux applications pharmaceutiques
- Toutes les surfaces sont non réactives
- Permettent une absorption nulle répondant aux exigences BPF
- Les rayures dans la pelle empêchent toute contamination croisée
Spécification
Pelle | |
Autoclavable | |
Cylindrique | |
220 mm |
Acier inoxydable | |
150 mL | |
Adapté pour des applications pharmaceutiques | |
100 mm |