Learn More
Fisherbrand™ Pelles cylindriques sans soudure en acier inoxydable
Code produit. 11598092 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1500 mL
Code produit. 11598092
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces pelles sans fissure, en acier inoxydable, sans soudure, avec une finition brillante conviennent particulièrement aux applications pharmaceutiques.
  • Sans fissure, acier inoxydable, sans soudure, spécifications 316, finition brillante
  • Pelle cylindrique sans soudure en acier inox 316
  • Particulièrement adapté aux applications pharmaceutiques 
  • Toutes les surfaces sont non réactives et offrent une absorption nulle satisfaisant les exigences BPF
  • Conception durable
  • Toutes les surfaces polies sont plus faciles à nettoyer
  • Peuvent être stérilisées par autoclavage
Spécification
Capacité (métrique) 1500 mL
Type de produit Pelle cylindrique
Longueur (métrique) de la poignée 125 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 360 mm