Learn More
Fisherbrand™ Pelles de pesée à fond rond en acier inox
Obtenez des résultats optimaux pour la pesée et la manipulation d’échantillons et d’autres matériaux de laboratoire avec des pelles à fond rond. Parfaites pour peser n’importe quel type de matériau, de liquides aux gemmes et autres matériaux, les pelles de pesée à fond rond en acier inox Fisherbrand™ sont un accessoire idéal à avoir si vous possédez une nacelle de pesée.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Particulièrement adapté à l’échantillonnage pharmaceutique et environnemental
- Idéal pour la pesée et la manipulation d’échantillons
- Idéal pour peser des ingrédients malpropres, des objets minuscules et des portions
- Excellent accessoire à avoir si vous possédez une nacelle de pesée
- Parfait pour peser n’importe quel type de matériau, des liquides aux gemmes et autres matériaux
Spécification
Pelle | |
Rond | |
70 x 30 mm | |
30 mm |
Acier inoxydable | |
Cylindrique | |
70 mm |