Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe F1
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 à 100 g
1 g à 5 kg
Conditionnement:
1 unité
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
| Classification | F1 |
| Poids (métrique) | 1 g à 5 kg |
| Poids | 1 g à 5 kg |
| Forme | Cylindrique |