Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe F1 avec certificat
Code produit. 15595129 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 à 100 g
1 g à 5 kg
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15595129
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Classification F1
Poids (métrique) 1 g à 5 kg
Poids 1 g à 5 kg