Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe E2 avec certificat
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
1400.00€ - 5195.00€
Spécification
Classification E2
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Poids (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Poids (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15575119
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB67838
200 g
1695.00€
1 unité
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15575129
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB67848
1 g à 5 kg
5195.00€
1 unité
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15595119
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB67840
1 g à 1 kg
2460.00€
1 unité
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15525109
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB67823
1 à 100 g
1400.00€
1 unité
Expédition estimée: 12-06-2025
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
E2
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe E2 avec certificat