Learn More
Fisherbrand™ Pinces de creuset en acier inox
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
305 mm
381 mm
508 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Modèle inclinable |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de pointe | Pliée |
| Longueur (métrique) | 508 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Pinces de creuset |