Learn More
Cole-Parmer™ Récipient en acier inoxydable avec couvercle
Utilisez ces récipients polyvalents pour de nombreuses applications. Les récipients recouverts en acier inox sont parfaits pour le stockage général. Conservez les saletés et autres contaminants à l’écart avec le couvercle inclus.
130.00€ - 200.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Température (métrique) de fonctionnement max. | 182°C |
Type | Récipient |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11707984
|
Cole-Parmer™
07250-00 |
300 ml |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11727984
|
Cole-Parmer™
07252-00 |
2000 ml |
146.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11748104
|
Cole-Parmer™
07254-00 |
4 000 ml |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742315
|
Cole-Parmer™
07256-00 |
6 000 ml | N/A | ||||||
11752315
|
Cole-Parmer™
07258-00 |
7400 mL | N/A | ||||||
Description
- En acier inox 304 de calibre moyen
- Non corrosif
- Faciles à nettoyer
- Couvercle inclus
- Résistent à des températures jusqu’à 650°F (182°C)
Spécification
Acier inoxydable | |
182°C | |
Récipient | |
Stérile |