Learn More
Buerkle™ QualiRod conique en acier inoxydable
Code produit. 10690543 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) de lame:
110 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10690543
Marque: Buerkle™ 53110001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Foreuse à main conique, forme conique, avec bords tranchants et poignée solide. Idéale pour couper des échantillons pour un contrôle de qualité à partir de substances molles de type pâte (fromage, beurre, argile, savon, cire, etc.)
Une foreuse à main en forme de conique, avec bords tranchants et poignée solide. Idéale pour couper des échantillons pour un contrôle de qualité à partir de substances molles de type pâte (fromage, beurre, argile, savon, cire, etc.).
  • Acier inoxydable V2A (1,4301)
  • Stérilisable
  • Conforme à la norme EN/ISO 707
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inox (AISI 304)
Autoclavable Autoclavable
Description QualiRod conique stérilisable
Comprend Sterilisable Conical QualiRod
À utiliser avec (application) Échantillons coniques de forage à la main pour des contrôles de qualité provenant de substances molles semblables à de la pâte, telles que le fromage, le beurre, l’argile, le SOAT, la cire, etc.
Longueur (métrique) de lame 110 mm