Learn More
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux
Placez les boîtes cryogéniques dans les tiroirs avec le rack confort en acier inox Tenak™ pour congélateurs verticaux. Cette structure de rack confort accroît la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack.
Marque: Tenak™ TE24322
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
Description
- Six hauteurs de boîte différentes
- Pour tous les modèles de congélateurs
- Acier inox
- Boîtes cryogéniques vendues séparément
Spécification
Rack, confort | |
3 x 3 | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical | |
1/boîte | |
140 mm | |
421 mm |
Oui | |
Boîtes (3 x 3/9) | |
3 | |
9 | |
1/boîte | |
261 mm |