Learn More
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Accepte 4 boîtes x 3/12
Boîtes (3 x 3/9)
Boîtes 2 x 5/10
Boîtes 3 x 3/9
Boîtes 3 x 4/12
Boîtes 4 x 4/16
Boîtes 5 x 3/15
Boîtes 5 x 4/20
Boîtes 5 x 5/25
Peut accueillir 7 x 4 = 28 boîtes
Plaques de microtitration 3 x 5/15
Plaques de microtitration 3 x 6/18
Plaques de microtitration 4 x 5/20
Plaques de microtitration 5 x 5/25
Hauteur (métrique):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Six hauteurs de boîte différentes
- Pour tous les modèles de congélateurs
- Acier inox
- Boîtes cryogéniques vendues séparément
Spécification
Spécification
| Séparateurs cellulaires | Oui |
| Array | 7 x 4 |
| Capacité | Peut accueillir 7 x 4 = 28 boîtes |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
| Nbre de racks | 28 |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Largeur (métrique) | 140 mm |
| Hauteur (métrique) | 398 mm |
| Profondeur (métrique) | 562 mm |