Learn More
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux
Code produit. 15105952 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Accepte 4 boîtes x 3/12
Boîtes (3 x 3/9)
Boîtes 2 x 5/10
Boîtes 3 x 3/9
Boîtes 3 x 4/12
Boîtes 4 x 4/16
Boîtes 5 x 3/15
Boîtes 5 x 4/20
Boîtes 5 x 5/25
Peut accueillir 7 x 4 = 28 boîtes
Plaques de microtitration 3 x 5/15
Plaques de microtitration 3 x 6/18
Plaques de microtitration 4 x 5/20
Plaques de microtitration 5 x 5/25
Hauteur (métrique):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15105952
Marque: Tenak™ TE24222
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Placez les boîtes cryogéniques dans les tiroirs avec le rack confort en acier inox Tenak™ pour congélateurs verticaux. Cette structure de rack confort accroît la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack.
  • Six hauteurs de boîte différentes
  • Pour tous les modèles de congélateurs
  • Acier inox
  • Boîtes cryogéniques vendues séparément
Spécification
Séparateurs cellulaires Oui
Type de produit Rack, confort
Array 4 x 3
Capacité Accepte 4 boîtes x 3/12
Matériau Acier inoxydable
Positions 12
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Nbre de racks 12
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Largeur (métrique) 140 mm
Hauteur (métrique) 228 mm
Profondeur (métrique) 421 mm