Learn More
Nickel Electro™ Clip pour flacon en acier inoxydable
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacon Fernbach de 2,8 l
Flacon conique de 100 ml
Flacon conique de 1 L
Flacon conique de 250 ml
Flacon conique de 25 ml
Flacon conique de 2 L
Flacon conique de 500 ml
Flacon conique de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conception élastique hautement flexible permettant à la verrerie de glisser facilement dans le clip et de rester maintenue pendant le mélange
- Pas de bords tranchants pour couper ou marquer la verrerie
- Autoclavable
- Base en plastique
- Clips pour flacon faciles à assembler et à retirer du plateau perforé
Spécification
Spécification
| Capacité | Flacon conique de 2 L |
| Type de produit | Clip pour flacon |
| Matériau | Acier inoxydable |