Learn More
Nickel Electro™ Clip pour flacon en acier inoxydable
Code produit. 11736577 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacon Fernbach de 2,8 l
Flacon conique de 100 ml
Flacon conique de 1 L
Flacon conique de 250 ml
Flacon conique de 25 ml
Flacon conique de 2 L
Flacon conique de 500 ml
Flacon conique de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11736577
Marque: Nickel Electro™ FC0025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une disposition de clips personnalisée, les clips sont fournis avec toutes les fixations nécessaires pour leur permettre d’être fixés au plateau perforé. Le clip pour flacon en acier inoxydable Nickel Electro™ est adapté aux flacons et peut être autoclavé.
  • Conception élastique hautement flexible permettant à la verrerie de glisser facilement dans le clip et de rester maintenue pendant le mélange
  • Pas de bords tranchants pour couper ou marquer la verrerie
  • Autoclavable
  • Base en plastique
  • Clips pour flacon faciles à assembler et à retirer du plateau perforé
Spécification
Capacité Flacon conique de 25 ml
Type de produit Clip pour flacon
Matériau Acier inoxydable