Learn More
Nickel Electro™ Spatules Chattaway en acier inox
Comprend une surface plane sur une extrémité et une spatule courbée à un angle de 45° sur l’autre. La spatule Chattaway en acier inox Nickel Electro™ est non magnétique avec une finition brillante.
Marque: Nickel Electro™ 2318
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Plat sur une extrémité, courbé à un angle de 45° sur l’autre.
- Acier inox, non magnétique avec finition brillante
- 350 mm de long
- 5/boîte
Spécification
5 Paquets | |
Spatule double Chattaway | |
100 mm | |
Acier inoxydable | |
-196°C à +550°C | |
350 mm |
Autoclavable | |
Luminosité | |
10 mm | |
350 x 10 mm | |
Acier inoxydable |