Learn More
Sperian™ Scie à chaîne en acier inoxydable Karabiner
Click to view available options
Longueur (métrique):
163 mm
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 163 x 36 mm |
| À utiliser avec (équipement) | This chainsaw karabiner has been especially designed to fit Butterfly II and Dragonfly belts. For quick and easy attachment for the chainsaw. |
| Poids (métrique) | 0,265kg |
| Largeur (métrique) | 36 mm |
| Longueur (métrique) | 163 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Scie à chaîne Karabiner |