Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML F1
Ajustés pour répondre aux tolérances OIML F1 ou les dépasser.
35.90€ - 1465.00€
Spécification
Certifications/Conformité Aucun certificat
Comprend Boîtier de protection
Consulter d'autres spécifications
Produits 23
Code produit Marque Poids Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Poids Prix Quantité et disponibilité  
16662402
Afficher les documents
Ohaus™
80780307
1 mg
35.90€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16672402
Afficher les documents
Ohaus™
80780308
2 mg
35.90€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16682402
Afficher les documents
Ohaus™
80780309
5 mg
35.90€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16692402
Afficher les documents
Ohaus™
80780310
10 mg
35.90€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16602412
Afficher les documents
Ohaus™
80780311
20 mg
35.90€
1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16612412
Afficher les documents
Ohaus™
80780312
50 mg
35.90€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16622412
Afficher les documents
Ohaus™
80780313
100 mg
35.90€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16632412
Afficher les documents
Ohaus™
80780314
200 mg
35.90€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16642412
Afficher les documents
Ohaus™
80780315
500 mg
35.90€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16652412
Afficher les documents
Ohaus™
80780316
1 g
42.60€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16662412
Afficher les documents
Ohaus™
80780317
2 g
46.15€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16672412
Afficher les documents
Ohaus™
80780318
5 g
51.25€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16682412
Afficher les documents
Ohaus™
80780319
10 g
51.25€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16692412
Afficher les documents
Ohaus™
80780320
20 g
61.50€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16602422
Afficher les documents
Ohaus™
80780321
50 g
72.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16612422
Afficher les documents
Ohaus™
80780322
100 g
82.10€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16622422
Afficher les documents
Ohaus™
80780323
200 g
113.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16632422
Afficher les documents
Ohaus™
80780324
500 g
159.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16642422
Afficher les documents
Ohaus™
80780325
1 kg
224.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16652422
Afficher les documents
Ohaus™
80780326
2 kg
344.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16662422
Afficher les documents
Ohaus™
80780327
5 kg
487.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16672422
Afficher les documents
Ohaus™
80780328
10 kg
923.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16682422
Afficher les documents
Ohaus™
80780329
20 kg
1465.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
Description
  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 1 kilogramme sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière, afin de protéger votre investissement
  • La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
Spécification
Spécification
Aucun certificat
Boîtier de protection