Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML E2, NVLAP
Fourni avec un certificat accrédité NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML E2
76.90€ - 2300.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat accrédité NVLAP |
---|---|
Comprend | Boîtier de protection |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16632382
|
Ohaus™
80780284 |
1 mg |
80.81€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16642382
|
Ohaus™
80780285 |
2 mg |
76.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16652382
|
Ohaus™
80780286 |
5 mg |
76.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16662382
|
Ohaus™
80780287 |
10 mg |
77.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16672382
|
Ohaus™
80780288 |
20 mg |
76.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16682382
|
Ohaus™
80780289 |
50 mg |
76.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16692382
|
Ohaus™
80780290 |
100 mg |
76.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16602392
|
Ohaus™
80780291 |
200 mg |
76.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16612392
|
Ohaus™
80780292 |
500 mg |
76.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16622392
|
Ohaus™
80780293 |
1 g |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16632392
|
Ohaus™
80780294 |
2 g |
127.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16642392
|
Ohaus™
80780295 |
5 g |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16652392
|
Ohaus™
80780296 |
10 g |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16662392
|
Ohaus™
80780297 |
20 g |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16672392
|
Ohaus™
80780298 |
50 g |
159.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16682392
|
Ohaus™
80780299 |
100 g |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16692392
|
Ohaus™
80780300 |
200 g |
211.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16602402
|
Ohaus™
80780301 |
500 g |
318.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16612402
|
Ohaus™
80780302 |
1 kg |
441.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16622402
|
Ohaus™
80780303 |
2 kg |
677.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16632402
|
Ohaus™
80780304 |
5 kg |
938.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16642402
|
Ohaus™
80780305 |
10 kg |
1400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16652402
|
Ohaus™
80780306 |
20 kg |
2300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Les poids de masses allant de 1 gramme à 20 kilogrammes sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
- Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
- Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
- La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
Spécification
Certificat accrédité NVLAP | |
Boîtier de protection |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML E2, NVLAP