Learn More
VACUUBRAND™ Vanne de passage à ailettes en acier inox
Tous les produits Vacuubrand ProduitsDescription
Les vannes de la série VS et VS C sont des vannes de type papillon.Une plaque de soupape circulaire avec une bague d’étanchéité sur la circonférence tourne autour d’un axe à angle droit par rapport à l’axe de la soupape.Par conséquent, les vannes laissent pratiquement toute la section transversale libre, offrant ainsi une très bonne conductance.Les corps de soupape sont composés d’une seule pièce, usinée à partir de matériaux solides et nécessitent (en plus du joint de tête de soupape) un seul joint d’arbre élastique pour le mouvement de rotation de l’arbre.Les vannes offrent de faibles fuites et un taux de dégazage minimal.La série VS C est dotée d’un joint de soupape en perfluorélastomère (FFKM).
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | KF VS25/DN |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Vanne de passage à ailettes |