Learn More
Nickel Electro™ Seaux en acier inoxydable sans graduations
Rapide à nettoyer et avec une apparence brillante, ce seau en acier inoxydable Nickel Electrotrade; sans graduation offre une bonne résistance chimique et permet de manipuler des liquides chauds.
Marque: Nickel Electro™ BUCS-0150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inoxydable de haute qualité sans graduations
- Finition polie brillante pour un nettoyage facile
- Bonne résistance chimique
- Autoclavable
Spécification
Godet | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Brillant et poli |
15 L | |
Autoclavable | |
1 de chaque |