Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable, pour UF110plus, 15 mm
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuve UF110plus
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- Peut affecter la répartition de la température
- Fabriqué en acier inoxydable
- Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UF110plus |
| Type | Bac de récupération inférieur |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | Bord : 15 mm |