Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable
Bac de récupération inférieur en acier inoxydable de 15 mm
213.00€ - 469.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17109764
|
Memmert™
HPP260ecoB29722 |
HPP260eco |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17109864
|
Memmert™
HPP750ecoB34055 |
HPP750eco | Uniquement avec l’option K1 |
406.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17119854
|
Memmert™
HPP750ecoB04362 |
HPP750eco | Non en lien avec l’option K1 |
406.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17139664
|
Memmert™
HPP110ecoB04359 |
HPP110eco | Non en lien avec l’option K1 |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17160045
|
Memmert™
IPP1060ecoB29769 |
IPP1060eco | Non en lien avec l’option K1 |
469.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17160165
|
Memmert™
IPP260ecoB29722 |
IPP260eco |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17170245
|
Memmert™
IPP750ecoB04362 |
IPP750eco | Non en lien avec l’option K1 |
406.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17179624
|
Memmert™
HPP1060ecoB29769 |
HPP1060eco | Non en lien avec l’option K1 |
469.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17180205
|
Memmert™
IPP410ecoB29722 |
IPP410eco |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17189804
|
Memmert™
HPP410ecoB29722 |
HPP410eco |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17190075
|
Memmert™
IPP110ecoB04359 |
IPP110eco | Non en lien avec l’option K1 |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Peut affecter la répartition de la température
- 15 mm
Spécification
15 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable