Learn More
Bochem™ Noix de serrage en acier inoxydable
Les noix de serrage Bochem™ sont fabriqués en acier inoxydable 18/10, à angle de 180° et 90° et à vis de sécurité cœur M8.
Marque: Bochem™ 5354
Description
- Acier inox 18/10
- Vis de type “cœur” de sécurité M8
- Angle 180 + 90°
Spécification
Noix de serrage | |
Vis de type “cœur” de sécurité M8 | |
Appareil de laboratoire de maintien et de soutien | |
Argent |
Acier inoxydable | |
Tiges pour bases de support | |
16,5 mm |