Learn More
Pinces à ressort, à extrémités polies, en acier inoxydable
Utilisez ces pinces pour de nombreuses applications de sciences de la vie. Les pinces à ressort à extrémité franche en acier inox S Murray™ sont entièrement garanties dans des conditions d’utilisation normale et soumises à des procédures d’inspection de qualité strictes.
Marque: Samco E003/05
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
Utilisez ces forceps pour de nombreuses applications de sciences de la vie.Les forceps à ressort à extrémité franche en acier inoxydable S Murray™ sont entièrement garantis dans des conditions d’utilisation normale et soumis à des procédures d’inspection de qualité strictes.
- Les instruments standard présentent une finition miroir brillante
- Acier inoxydable
- Longueur : 200mm
Spécification
Forceps à ressort | |
Pour la dissection | |
200 mm |
Acier inoxydable | |
Bout rond |