Learn More
Bochem™ Pinces auto-serrantes, à bout courbé, en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Forceps autoserrants
- Pointes tranchantes
Pincette auto-serrante
• Acier inox poli non magnétique
• Pincette auto-serrante
• Pincette spatule acier inox
• Non magnétique
• Bonne préhension des membranes sans risque
• Stérilisation par autoclave ou à la flamme
• Pince
• Acier inox poli non magnétique
• Pincette auto-serrante
• Pincette spatule acier inox
• Non magnétique
• Bonne préhension des membranes sans risque
• Stérilisation par autoclave ou à la flamme
• Pince
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Pliée |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Type de produit | Forceps, autoserrants |
| Largeur (métrique) de la pointe | 6 mm |
| Largeur (métrique) | 6 mm |
| Type | Forceps à tension automatique |