Learn More
Bochem™ Forceps à pointe courbe en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
200 mm
Comprend:
Broche de guidage
s/o
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pointe tranchante et courbée
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Pliée |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Comprend | Broche de guidage |
| Type | Forceps |