Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec couvercle et poignée
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Description
- Acier inoxydable
- Avec couvercle
- Extérieur transparent et sans zones creuses
- Non magnétique
- Base plate pour une plus grande stabilité
- Toutes les surfaces sont non réactives et offrent une absorption nulle
- Toutes les surfaces sont hautement polies et facilitent le nettoyage
- Peuvent être stérilisés par autoclavage
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 100 mm |
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 130 mm |
Comprend | Couvercle, poignée |
Type | Bécher |