Learn More
Cole-Parmer™ Bécher en acier inoxydable
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7 600 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez ces béchers pour une variété d’applications. Les béchers en acier inox Cole-Parmer™ sont parfaits pour l’agitation générale ou la mesure de solutions. Les béchers sont dotés de couvercles encastrés pour un stockage facile.
- Capacités de mélange durables et économiques
- En acier inox 304 de calibre moyen
- Non corrosif
- Faciles à nettoyer
- Couvercle vendu séparément
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 115 mm |
| Capacité (métrique) | 1200 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 426,7°C |
| Type | Bécher |
| Stérilité | Stérile |