Learn More
Bochem™ Béchers en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Comprend:
Bord
Bord, bec, poignée
Rebord et bec verseur
Rebord, bec verseur
Rebord, poignée
Description
- En acier inox 18/10.
- Résistant et durable.
- Fond de contact pour plaques chauffantes et agitateurs magnétiques.
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 80 mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Hauteur (métrique) | 110 mm |
Comprend | Bord |
Type | Bécher |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Béchers en acier inoxydable >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu