Learn More
Stainless Steel, Nitronic 60, S21800, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Stainless Steel, Nitronic 60, S21800, Ø38x3mm
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boron/Aluminium/Tin/Titanium/Tungsten/Niobium/Phosphorus/Vanadium/Carbon/Cobalt/Nitrogen/Molybdenum/Copper/Silicon/Manganese/Chromium/Bismuth/Cadmium/Antimony/Cerium/Zinc/Magnesium/Selenium/Lead/Calcium/Oxygen/Zirconium/Arsenic/Nickel |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantité | 1 Ea. |
| Forme | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0011 %/Aluminium 0.006 %/Tin 0.007 %/Titanium 0.012 %/Tungsten 0.026 %/Niobium 0.031 %/Phosphorus 0.032 %/Vanadium 0.064 %/Carbon 0.069 %/Cobalt 0.086 %/Nitrogen 0.17 %/Molybdenum 0.325 %/Copper 0.421 %/Silicon 3.68 %/Manganese 8.1 %/Chromium 16.7 %/Bismuth (<0.001) %/Cadmium (<0.001) %/Antimony (<0.004) %/Cerium (<0.005) %/Zinc (<0.02) %/Magnesium (<0.021) %/Selenium (<0.03) %/Lead (<0.11) %/Calcium (0.002) %/Oxygen (0.004) %/Zirconium (0.005) %/Arsenic (0.007) %/Nickel (0.01) % |