Learn More
Zwiebel™ Pince anti-magnétique pour manipuler les poids, en acier inoxydable
Code produit. 11758214
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 cm
15 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11758214
Marque: Zwiebel™ PBI2812E
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces pinces pour manipuler les poids Zwiebel™.
  • Pince de manipulation en acier inox
  • Les parties en contact avec le poids sont protégées par du caoutchouc
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Matériau Acier inoxydable anti-magnétique
Longueur (métrique) 10 cm
Type de produit Pince de manipulation
À utiliser avec (application) Pour la manipulation de poids compris entre 1 mg et 50 g
Quantité 1Chaque
Poids (métrique) 13 g